Learn More
1-butanol-d, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Butanol-d |
| CAS | 4712-38-3 |
| Fórmula molecular | C4 D H9 O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1-Butanol-d (9CI), Butyl alcohol-d (6CI, 7CI, 8CI), 1-Deuteriooxybutane, Butanol-O-d, n-Butanol-O-d, 1-Butanol-O-D, n-Butyl alcohol-OD |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i5D |
| SMILES | [2H]OCCCC |
| Nombre IUPAC | 1-deuteriooxibutano |
| Peso molecular (g/mol) | 75.128 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 75.079 |