Learn More
1-Butanol, Reactivo ACS, ≥99,4%, Solstice
Código de producto. 15655060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
500 ml
paquete de 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15655060 4 x 2.5 L Frasco de vidrio paquete de 4
15665060 500 mL Glass Bottle 500 ml
15635060 1 L Glass Bottle 1 litro
15645060 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15655060 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 3604654X2.5L
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS,≥ 99,4%
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-36-3
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.123
Número MDL MFCD00002964
Clave InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
Nombre IUPAC butano-1-ol
SMILES CCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Butanol
Punto de fusión de -90 °C
Densidad 0,81g/mL a 25 °C
Cantidad 4 x 2.5 L
Límite de explosión 0.112
Temperatura de inflamación 35 °C (95 °F)
Punto de ignición 649 °F
Espectro infrarrojo Cumple con la estructura
Olor Característica
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción n20/D 1.399
Fórmula lineal CH3(CH2)3OH
Número UN UN1120
Beilstein 969148
Punto de ebullición de 116 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 74,12g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,4%