Learn More
1-Butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1000 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11387946 2500 mL 2.50 litro
11367946 100 mL 100 ml
11377946 1000 mL 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11387946 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13171.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.60€
    49.65€ / 2.5 litros
    Ahorro 8.95€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 71-36-3 | C4H10O | 74.123 g/mol
Butanol-1 se utiliza como disolvente para muchas reacciones orgánicas en la industria química y farmacéutica, como disolvente en el sector del revestimiento y como diluyente/reactivo en la fabricación de resinas de urea-formaldehído y melamina-formaldehído. Se utiliza en la producción de fármacos, alcaloides, aditivos en líquidos limpiadores de suelos, productos de consumo y quitamanchas. Se utiliza como fase móvil en la cromatografía de papel y de capa fina. También se utiliza como alternativa para la gasolina y los combustibles diesel.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Butanol-1 se utiliza como disolvente para muchas reacciones orgánicas en la industria química y farmacéutica, como disolvente en el sector del revestimiento y como diluyente/reactivo en la fabricación de resinas de urea-formaldehído y melamina-formaldehído. Se utiliza en la producción de fármacos, alcaloides, aditivos en líquidos limpiadores de suelos, productos de consumo y quitamanchas. Se utiliza como fase móvil en la cromatografía de papel y de capa fina. También se utiliza como alternativa a los combustibles diésel y gasolina.
Solubilidad
Miscible con alcoholes, cetonas, aldehídos, éteres, hidrocarburos alifáticos y aromáticos. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Mantenga el recipiente herméticamente cerrado y en un lugar bien ventilado. Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes, metales alcalinos y halógenos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-36-3
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.123
Número MDL MFCD00002964
Clave InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
Nombre IUPAC butano-1-ol
SMILES CCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Butanol
pH 7
Punto de fusión -90°C to -89°C
Densidad 0.81
Cantidad 2500 mL
Temperatura de inflamación 35°C (95°F)
Olor Alcohol-like
Índice de refracción 1.399
Número UN UN1120
Beilstein 969148
Índice Merck 14,1540
Punto de ebullición 117°C to 118°C
Información de solubilidad Miscible with alcohols,ketones,aldehydes,ethers,aliphatic and aromatic hydrocarbons. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Butanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butyl alcohol