Learn More
1-Butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1000 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367946 100 mL 100 ml
11377946 1000 mL 1 litro
11387946 2500 mL 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11367946 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13171.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 71-36-3 | C4H10O | 74.123 g/mol
Butanol-1 se utiliza como disolvente para muchas reacciones orgánicas en la industria química y farmacéutica, como disolvente en el sector del revestimiento y como diluyente/reactivo en la fabricación de resinas de urea-formaldehído y melamina-formaldehído. Se utiliza en la producción de fármacos, alcaloides, aditivos en líquidos limpiadores de suelos, productos de consumo y quitamanchas. Se utiliza como fase móvil en la cromatografía de papel y de capa fina. También se utiliza como alternativa para la gasolina y los combustibles diesel.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Butanol-1 se utiliza como disolvente para muchas reacciones orgánicas en la industria química y farmacéutica, como disolvente en el sector del revestimiento y como diluyente/reactivo en la fabricación de resinas de urea-formaldehído y melamina-formaldehído. Se utiliza en la producción de fármacos, alcaloides, aditivos en líquidos limpiadores de suelos, productos de consumo y quitamanchas. Se utiliza como fase móvil en la cromatografía de papel y de capa fina. También se utiliza como alternativa a los combustibles diésel y gasolina.
Solubilidad
Miscible con alcoholes, cetonas, aldehídos, éteres, hidrocarburos alifáticos y aromáticos. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Mantenga el recipiente herméticamente cerrado y en un lugar bien ventilado. Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes, metales alcalinos y halógenos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-36-3
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.123
Número MDL MFCD00002964
Clave InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
Nombre IUPAC butano-1-ol
SMILES CCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Butanol
pH 7
Punto de fusión -90°C to -89°C
Densidad 0.81
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación 35°C (95°F)
Olor Alcohol-like
Índice de refracción 1.399
Número UN UN1120
Beilstein 969148
Índice Merck 14,1540
Punto de ebullición 117°C to 118°C
Información de solubilidad Miscible with alcohols,ketones,aldehydes,ethers,aliphatic and aromatic hydrocarbons. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Butanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butyl alcohol