Learn More
1-Butanol, 99 %, extrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10376070 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10376070 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10684752 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10639283 25 L Bidón de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10376070 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 107690025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.75€
    76.10€ / 2.5 litros
    Ahorro 6.65€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
1-butanol, 99 %, C4H10O, número de CAS-71-36-3, 1-butanol, 1-hidroxibutano, butanol, alcohol butílico, hidróxido de butilo, metilolpropano, n-butanol, alcohol de n-butilo, propilcarbinol, propilmetanol, 25 l, presión de vapor: 6,7 mbar a 20 °C, 01, 367, 117,6 °C, 100,0, 98,5, CHEBI:28885, sin designar
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-36-3
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.123
Número MDL MFCD00002964
Clave InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
Nombre IUPAC butano-1-ol
SMILES CCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Butanol
Punto de fusión -89.0°C
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.8100g/mL
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 35°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3980 to 1.4000
Residuos después de la evaporación 0.005% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Gravedad específica 0.81
Fórmula lineal CH3(CH2)3OH
Presión de vapor Vapor Pressure: 6.7mbar at 20°C
Viscosidad 2.95 mPa.s (20°C)
Agua 0.2% max. (Coulometric)
Beilstein 01, 367
Índice Merck 15, 1542
Punto de ebullición 117.6°C
Información de solubilidad Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol, ether and many other, organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Butanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.