Learn More
1-Butanol, 99,9%, Solstice
Código de producto. 15665800
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
20 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Aluminum bottle
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
20 litros
4 litros
paquete de 4
paquete de 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15665800 6 x 1 L Frasco de vidrio paquete de 6
15608430 100 mL Aluminum bottle 4 litros
15615800 100 mL Glass Bottle 100 ml
15625800 1 L Lata de acero inoxidable 1 litro
15635800 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
15655800 4 x 2.5 L Frasco de vidrio paquete de 4
15645800 20 L Frasco de vidrio 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15665800 Proveedor Fluka N.º de proveedor 5379936X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.00€
    262.32€ / paquete de 6
    Ahorro 63.68€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Añadir a la cesta
≥99,9%
  • Somos su proveedor de reactivos de laboratorio y productos químicos de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos: disolventes – para uso específico del ACS (HPLC), ACS para uso general, disolventes para histología y grado de reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales. Síntesis química inorgánica – y química inorgánica que incluye ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos, y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-36-3
Fórmula molecular C4H10O
Número MDL MFCD00002964
Clave InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
Nombre IUPAC butano-1-ol
SMILES CCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Butanol
Punto de fusión ≤de -90 °C
Color Incolora
Aspecto Líquidos
Densidad 0,81g/mL a 25 °C
Cantidad 6 x 1 L
Límite de explosión 11.2%
Punto de ignición 649 °C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3OH
Número UN UN1120
Beilstein 969148
Punto de ebullición de 119 °C
Peso molecular (g/mol) 74.123
Formula Weight (peso de la fórmula) 74,12g/mol
Porcentaje de pureza 99%