Learn More
1-butanol, 99,5 %, para análisis ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10485851 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio EcoSafPak™
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
500 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10485851 500 mL Frasco de vidrio EcoSafPak™ 500 ML
10321311 1 L Frasco de vidrio EcoSafPak™ 1 LT
10115753 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
11994591 10 L Bidón de metal 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10485851 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 423495000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.40€
    48.90€ / 500 ml
    Ahorro 1.50€
    2% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 71-36-3 | C4H10O | 74.123 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-36-3
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.123
Clave InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
Nombre IUPAC butano-1-ol
SMILES CCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Butanol
% mín. CAS 99.4
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.8100g/mL
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de vidrio EcoSafPak™
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación 0.005% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Ácido valorable 0.0008 meq/g max.
Fórmula lineal CH3(CH2)3OH
Presión de vapor Vapor Pressure: 6.7mbar at 20°C
Agua 0.1% max. (K.F.)
Beilstein 01, 367
Índice Merck 15, 1542
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza ≥99.4%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Butanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.