Learn More
Riedel-de Haën 1-butanol
Código de producto. 15965460
Change view
Click to view available options
Cantidad:
45 L
Tamaño de la unidad:
45 litros
15965460 45 L 45 litros
1 options
Código de producto. 15965460 Proveedor Riedel-de Haën N.º de proveedor 3306545L
1-Butanol, Puriss. pa, Reactivo ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Europa, ≥ 99,5% (GC).
  • Disolventes de uso general ACS.
  • Solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica.
  • Adecuado para aplicaciones menos exigentes como la HPLC isocrática de rutina.
  • Variaciones y problemas de disminución atribuibles a la contaminación por disolventes.
  • Todos los disolventes se prueban para cumplir con las especificaciones de uso general de ACS.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Butanol
pH 7 at 60 g/l (20°C)
Punto de fusión <-90°C
CAS 71-36-3
Color Incolora
Densidad 0.81 g/cm3 (20°C)
Cantidad 45 L
Temperatura de inflamación 9.4 %(V)
Envase Bidón de acero inoxidable retornable
Forma física Líquido
Línea de productos Puriss. p.a.
Fórmula molecular C4H10O
Fórmula lineal CH3(CH2)3OH
Presión de vapor 6.7 hPa (20°C)
Número MDL MFCD00002964
Viscosidad 2.95 mPa.s (20°C)
Número UN UN1120
Beilstein 969148
Sinónimo n-Butanol, Butyl alcohol
Punto de ebullición 119°C (1.013 hPa)
Clave InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCO
Nombre IUPAC butano-1-ol
Peso molecular (g/mol) 74.12
Porcentaje de pureza ≥99.50%
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Butanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.