Learn More
1-butanotiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Butanethiol |
| CAS | 109-79-5 |
| Fórmula molecular | C4 H10 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-Butyl mercaptan, 1-Mercaptobutane, Butanethiol, Butyl mercaptan, Butylthiol, Thiobutyl alcohol, n-Butane-1-thiol, n-Butanethiol, n-Butyl mercaptan, n-Butyl thioalcohol, n-Butylthiol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10S/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCCCS |
| Nombre IUPAC | butano-1-tiol |
| Peso molecular (g/mol) | 90.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 90.0503 |