Learn More
1-Butanotiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460580 25 mL 25 ml
11395707 100 mL 100 ml
11450580 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460580 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043421.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 109-79-5 | C4H10S | 90.184 g/mol
1-Butanethiol is used as a model gaseous analyte for fast-responding membrane-free amperometric gas sensor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-79-5
Fórmula molecular C4H10S
Peso molecular (g/mol) 90.184
Número MDL MFCD00004905
Clave InChI WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-butanethiol, butanethiol, butyl mercaptan, n-butyl mercaptan, n-butanethiol, butylthiol, thiobutyl alcohol, n-butylmercaptan, 1-mercaptobutane, 1-butyl mercaptan
PubChem CID 8012
Nombre IUPAC butano-1-tiol
SMILES CCCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Butanethiol
Punto de fusión -116°C
Color Incolora
Densidad 0.842 g/mL
Punto de ebullición 98°C
Temperatura de inflamación 2°C (36°F)
Olor Stench
Fórmula lineal CH3(CH2)3SH
Índice de refracción 1.4425
Cantidad 25 mL
Número UN UN2347
Beilstein 1730908
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,1577
Información de solubilidad Soluble in water (0.59g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido