Learn More
Cloruro de 1-butanesulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10299350 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10299350 25 g Frasco de vidrio 25 g
15750869 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10299350 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 403320250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2386-60-9 | C4H9ClO2S | 156.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2386-60-9
Fórmula molecular C4H9ClO2S
Peso molecular (g/mol) 156.63
Número MDL MFCD00007464
Clave InChI WEDIIKBPDQQQJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-butanesulfonyl chloride, butylsulfonyl chloride, butanesulfonyl chloride, 1-butanesulfonylchloride, 1-butylsulfonyl chloride, n-butanesulphonyl chloride, butanesulfonylchloride, butane-1-sulphonyl chloride, n-butylsulfonyl chloride, n-butanesulfonyl chloride
PubChem CID 75430
Nombre IUPAC cloruro de butano-1-sulfonilo
SMILES CCCCS(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Butanesulfonyl chloride
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo o naranja
Densidad 1.2000g/mL
Punto de ebullición 96.0°C (21.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3SO2Cl
Índice de refracción 1.4540 to 1.4565
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.2
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.63
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Butanesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.