Learn More
Cloruro de 1-butanesulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11443847 100 g 100 g
11423847 5 g 5 g
11433847 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18295.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2386-60-9 | C4H9ClO2S | 156.624 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2386-60-9
Fórmula molecular C4H9ClO2S
Peso molecular (g/mol) 156.624
Número MDL MFCD00007464
Clave InChI WEDIIKBPDQQQJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-butanesulfonyl chloride, butylsulfonyl chloride, butanesulfonyl chloride, 1-butanesulfonylchloride, 1-butylsulfonyl chloride, n-butanesulphonyl chloride, butanesulfonylchloride, butane-1-sulphonyl chloride, n-butylsulfonyl chloride, n-butanesulfonyl chloride
PubChem CID 75430
Nombre IUPAC cloruro de butano-1-sulfonilo
SMILES CCCCS(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Butanesulfonyl chloride
Punto de fusión -29°C
Densidad 1.21
Punto de ebullición 80°C to 81°C (9 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)3SO2Cl
Índice de refracción 1.456
Cantidad 100 g
Número UN UN3265
Beilstein 1748742
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.63
Porcentaje de pureza 98%