Learn More
Ácido 1-butanosulfónico, sal sódica, 99+ %, grado HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10799641 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10799641 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10509273 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10799641 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 343800050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2386-54-1 | C4H9NaO3S | 160.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para cromatografía de pares iónicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2386-54-1
Fórmula molecular C4H9NaO3S
Peso molecular (g/mol) 160.16
Número MDL MFCD00007540
Clave InChI XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 1-butanesulfonate, sodium butane-1-sulfonate, 1-butanesulfonic acid sodium salt, sodium butylsulfonate, 1-butanesulfonic acid, sodium salt, sodium butane-1-sulphonate, sodium butanesulfonate, ipc-alks-4, 1-butanesulfonic acid, sodium salt 1:1, acmc-1cdot
PubChem CID 4096517
Nombre IUPAC sodio;butano-1-sulfonato
SMILES [Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Butanesulfonic acid, sodium salt
Absorbancia (5.5% aq. soln., pH 3) (1 cm cell), (5.5% aq. soln., pH 3) (1 cm cell) at 0nm, 0.04 max. at 250nm, 0.04 max. at 280nm, 0.1 max. at 220nm, 1 max. at 210nm
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 1% max. (1 g, 105°C, 2 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3SO3Na
Cantidad 5 g
Beilstein 04, 8
Información de solubilidad (10% in water) Clear to slightly hazy colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 99+%
Grado HPLC
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Butanesulfonic acid, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.