Learn More
Ácido 1-butanosulfónico, sal sódica, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10780711 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10780711 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10420194 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10780711 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 206100250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2386-54-1 | C4H9NaO3S | 160.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2386-54-1
Fórmula molecular C4H9NaO3S
Peso molecular (g/mol) 160.16
Número MDL MFCD00007540
Clave InChI XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 1-butanesulfonate, sodium butane-1-sulfonate, 1-butanesulfonic acid sodium salt, sodium butylsulfonate, 1-butanesulfonic acid, sodium salt, sodium butane-1-sulphonate, sodium butanesulfonate, ipc-alks-4, 1-butanesulfonic acid, sodium salt 1:1, acmc-1cdot
PubChem CID 4096517
Nombre IUPAC sodio;butano-1-sulfonato
SMILES [Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Butanesulfonic acid, sodium salt
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 2% max. (1 g, 105°C, 2 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3SO3Na
Cantidad 25 g
Beilstein 04, 8
Información de solubilidad (10% in water) Clear to slightly hazy colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Butanesulfonic acid, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.