Learn More
1-butano-d9-tiol, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Butanethiol-D9 |
| CAS | 352431-09-5 |
| Fórmula molecular | C4 D9 H S |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | 1-Butane-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-thiol (9 CI), 1-Butane-d9-thiol, 1-Butanethiol-D9, 1-Butyl-d9 mercaptan, 1-Mercaptobutane-d9, n-Butyl thioalcohol-d9 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H10S/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])S |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutano-1-tiol |
| Peso molecular (g/mol) | 99.2427 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 99.1068 g/mol |
| Mostrar más |