Learn More
Cloruro de 1-butano-d9-sulfonilo, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Butanesulfonyl Chloride-D9 |
| CAS | 1219794-70-3 |
| Fórmula molecular | C4 D9 Cl O2 S |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 1-Butane-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-sulfonyl chloride (ACI), 1-Butane-d9-sulfonyl Chloride, 1-Butanesulfonyl Chloride-D9, Butanesulfonyl-d9 chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H9ClO2S/c1-2-3-4-8(5,6)7/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutano-1-sulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 165.6865 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.0577 g/mol |
| Mostrar más |