Learn More
1-Butan-1,1-d2-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Butanol-1,1-D2 |
| CAS | 32586-14-4 |
| Fórmula molecular | C4H8D2O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,1-Dideuteriobutan-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i4D2 |
| SMILES | OC([2H])([2H])CCC |
| Nombre IUPAC | butan-1,1-d2-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 76.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 76.09 |