Learn More
1-bromoundecano-d23, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromoundecane-D23 |
| CAS | 349553-92-0 |
| Fórmula molecular | C11 D23 Br |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Undecane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-d23, 11-bromo- (9 CI), 11-Bromoundecane-d23, 1-Bromoundecane-d23, 1-Bromoundecane-D23, 1-Undecyl-d23 bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C11H23Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2-11H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Br |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-tricosadeuterioundecano |
| Peso molecular (g/mol) | 258.346 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.2427 g/mol |
| Mostrar más |