Learn More
1-Bromoundecano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1-Bromoundecane is used in the preparation of Grignard reagent by reacting with Mg in THF (tetrahydrofuran). It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, dyes and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 1-bromundecano se utiliza en la preparación del reactivo de Grignard mediante la reacción con Mg en THF (tetrahidrofurano). Es una importante materia prima y un intermediario que se utiliza en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, colorantes y productos agroquímicos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromoundecane |
| Punto de fusión | -9°C |
| Densidad | 1.052 |
| Punto de ebullición | 112°C to 114°C (10 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.4563 |
| Cantidad | 500 g |
| Beilstein | 1098390 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.22 |
| Show More |