Learn More
1-Bromoundecano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11426897 25 g 25 g
11436897 100 g 100 g
11446897 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11426897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14333.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 693-67-4 | C11H23Br | 235.209 g/mol
1-Bromoundecane is used in the preparation of Grignard reagent by reacting with Mg in THF (tetrahydrofuran). It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, dyes and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromundecano se utiliza en la preparación del reactivo de Grignard mediante la reacción con Mg en THF (tetrahidrofurano). Es una importante materia prima y un intermediario que se utiliza en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, colorantes y productos agroquímicos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 693-67-4
Fórmula molecular C11H23Br
Peso molecular (g/mol) 235.209
Número MDL MFCD00000223
Clave InChI IKPSIIAXIDAQLG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo undecyl bromide, undecane, 1-bromo, hendecyl bromide, n-undecyl bromide, bromoundecane, 1-bromo-undecane, n-undecyl-1-bromide, labotest-bb ltbb001165, undecylbromide, 1-bromanylundecane
PubChem CID 12744
Nombre IUPAC 1-bromoundecano
SMILES CCCCCCCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromoundecane
Punto de fusión -9°C
Densidad 1.052
Punto de ebullición 112°C to 114°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4563
Cantidad 25 g
Beilstein 1098390
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.22
Porcentaje de pureza 98%