Learn More
1-Bromotetradecano, TRC
Código de producto. 30240607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30240607 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30240607 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6880152.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-71-0
Fórmula molecular C14H29Br
Peso molecular (g/mol) 277.28
Sinónimo 1-Bromotetradecane, 1-Tetradecyl bromide, Myristyl bromide, NSC 83468, Tetradecyl bromide, n-Tetradecyl bromide, n-Tetradecyl-1-bromide, 1-Tetradecyl Bromide, Myristyl Bromide, NSC 83468, Tetradecyl Bromide, n-Tetradecyl Bromide, n-Tetradecyl-1-bromide
Nombre IUPAC 1-bromotetradecano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromotetradecane
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H29Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h2-14H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.1453