Learn More
1-Bromotetradecano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10377700 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10377700 100 g Frasco de vidrio 100 g
10489680 500 g Frasco de vidrio 500 g
13488418 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10377700 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 187381000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-71-0 | C14H29Br | 277.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-71-0
Fórmula molecular C14H29Br
Peso molecular (g/mol) 277.28
Número MDL MFCD00000228
Clave InChI KOFZTCSTGIWCQG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo myristyl bromide, tetradecyl bromide, tetradecane, 1-bromo, n-tetradecyl bromide, 1-tetradecyl bromide, bromotetradecane, n-tetradecyl-1-bromide, 1-bromo tetradecane, 1-bromo-n-tetradecane, tetradecane, bromo
PubChem CID 8208
Nombre IUPAC 1-bromotetradecano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromotetradecane
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 5.0°C to 6.0°C
Color Amarillo
Densidad 0.9300g/mL
Punto de ebullición 175.0°C to 178.0°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 149°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)13Br
Índice de refracción 1.4590 to 1.4610
Cantidad 100 g
Beilstein 01,II,136
Gravedad específica 0.93
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.28
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido