Learn More
1-bromotetradecano-14,14,14-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromotetradecane-14,14,14-D3 |
| CAS | 347840-09-9 |
| Fórmula molecular | C14 D3 H26 Br |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Tetradecane-1,1,1-d3, 14-bromo- (9 CI), 14-Bromotetradecane-1,1,1-d3, 1-Bromotetradecane-14,14,14-d3, 1-Bromotetradecane-14,14,14-D3, 1-Tetradecyl-14,14,14-d3 bromide, Myristyl-14,14,14-d3 bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C14H29Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h2-14H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCBr |
| Nombre IUPAC | 14-bromo-1,1,1-trideuteriotetradecano |
| Peso molecular (g/mol) | 280.3026 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.1641 g/mol |
| Mostrar más |