Learn More
1-bromopireno, TRC
Código de producto. 30342908
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30342908 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30342908 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6869801G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromopyrene
CAS 1714-29-0
Fórmula molecular C16H9Br
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-Bromopyrene, 3-Bromopyrene
Fórmula InChI InChI=1S/C16H9Br/c17-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9H
SMILES Brc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
Nombre IUPAC 1-bromopireno
Peso molecular (g/mol) 281.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.9888