Learn More
(1-bromopropil)benceno (bromuro de 1-fenilpropilo), Mikromol™
Descripción
(1-bromopropil)benceno (bromuro de 1-fenilpropilo)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1-Bromopropyl)benzene (1-Phenylpropyl Bromide) |
| CAS | 2114-36-5 |
| Nombres de analitos o componentes | (1-Bromopropyl)benzene (1-Phenylpropyl Bromide) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H11 Br |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (1-Bromopropyl)benzene, (α-Bromopropyl)benzene, 1-Bromo-1-phenylpropane, 1-Phenyl-1-bromopropane, 1-Phenylpropyl bromide, α-Ethylbenzyl bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11Br/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCC(Br)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 1-bromopropilbenceno |
| Mostrar más |