Learn More
1-bromopropano, TRC
Código de producto. 30341409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30341409 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 30341409 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB687135500G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromopropane
CAS 106-94-5
Fórmula molecular C3 H7 Br
Cantidad 500 g
Sinónimo 1-Bromopropane, 1-Propyl bromide, 3-Bromopropane, Abzol JG, Ascusol MC, Drysolv, Leksol, PS Cleaner, Propyl bromide, n-Propyl bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
SMILES CCCBr
Nombre IUPAC 1-bromopropano
Peso molecular (g/mol) 122.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.9731