Learn More
1-bromopropano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
30316267 250 mg
1 options
Normativa: Este producto contiene sustancias que reducen la capa de ozono. De acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1005/2009, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30316267 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC10759500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Normativa: Este producto contiene sustancias que reducen la capa de ozono. De acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1005/2009, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 250 mg
Certificaciones/conformidad ISO 17034