Learn More
1-bromopropano-d7, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromopropane-d7 |
| CAS | 61909-26-0 |
| Fórmula molecular | C3 D7 Br |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | 1-Propyl Bromide-d7, 3-Bromopropane-d7, Abzol JG-d7, Ascusol MC-d7, Drysolv-d7, Leksol-d7, Propyl Bromide-d7, n-Propyl Bromide-d7, 3-Bromopropane-1,1,1,2,2,3,3-d7, Heptadeuteriopropyl Bromide, Propyl-d7 Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Br |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropano |
| Peso molecular (g/mol) | 130.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.0171 g/mol |
| Mostrar más |