Learn More
1-Bromopropano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5000 mL
Tamaño de la unidad:
5000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11458693 5000 mL 5000 ml
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene sustancias que reducen la capa de ozono. De acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1005/2009, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11458693 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10461.0J
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene sustancias que reducen la capa de ozono. De acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1005/2009, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 106-94-5 | C3H7Br | 122.993 g/mol
1-Bromopropane is used as a solvent for adhesives, degreasing plastics and optics. It is used in the production of asphalt, synthetic fiber and aerosols. It is employed for cleaning the metal surfaces, electronic circuit boards, and multi-layered OLEDs (Organic Light Emitting Diodes). It serves to replace perchloroethylene as a dry cleaning solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromopropano se utiliza como disolvente para adhesivos, plásticos desengrasantes y óptica. Se utiliza en la producción de asfalto, fibra sintética y aerosoles. Se emplea para limpiar las superficies metálicas, placas de circuitos electrónicos y OLEDs multicapa (diodos emisores de luz orgánica). Sirve para reemplazar el percloroetileno como disolvente de limpieza en seco.
Solubilidad
Miscible con etanol, agua y éter dietílico.
Notas
Sensible a la luz. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-94-5
Fórmula molecular C3H7Br
Peso molecular (g/mol) 122.993
Número MDL MFCD00000254
Clave InChI CYNYIHKIEHGYOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-propyl bromide, propyl bromide, propane, 1-bromo, propane, bromo, bromopropane, 1-bromo-propane, 1-propyl bromide, ccris 30, unii-y9746dne68, n-propylbromide
PubChem CID 7840
ChEBI CHEBI:47105
Nombre IUPAC 1-bromopropano
SMILES CCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromopropane
Punto de fusión -110°C
Densidad 1.353
Punto de ebullición 70°C to 71°C
Temperatura de inflamación 21°C (70°F)
Fórmula lineal CH3CH2CH2Br
Índice de refracción 1.434
Cantidad 5000 mL
Número UN UN2344
Beilstein 505936
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,7845
Información de solubilidad Miscible with ethanol,water and diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 123
Porcentaje de pureza 99%