Learn More
1-bromopropano-3,3,3-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromopropane-3,3,3-d3 |
| CAS | 61809-88-9 |
| Fórmula molecular | C3 D3 H4 Br |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Propyl Bromide-d3, 3-Bromopropane-d3, Abzol JG-d3, Ascusol MC-d3, Drysolv-d3, Leksol-d3, Propyl Bromide-d3, n-Propyl Bromide-d3; |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])CCBr |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-1,1,1-trideuteriopropano |
| Peso molecular (g/mol) | 126.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.9919 g/mol |
| Mostrar más |