Learn More
1-bromopropano-2,2,3,3,3-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromopropane-2,2,3,3,3-d5 |
| CAS | 61066-67-9 |
| Fórmula molecular | C3 D5 H2 Br |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Propane-1,1,1,2,2-d5, 3-bromo- (9CI), 1-Bromopropane-2,2,3,3,3-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])CBr |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-1,1,1,2,2-pentadeuteriopropano |
| Peso molecular (g/mol) | 128.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.0045 |