Learn More
1-bromopropano-1,1,3,3,3-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromopropane-1,1,3,3,3-D5 |
| CAS | 163400-20-2 |
| Fórmula molecular | C3 D5 H2 Br |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Propane-1,1,1,3,3-d5, 3-bromo- (9 CI), 1-Bromopropane-1,1,3,3,3-d5, 3-Bromopropane-1,1,1,3,3-d5, 1-Bromopropane-d5, 1-Bromopropane-1,1,3,3,3-D5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])CC([2 H])([2 H])Br |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-1,1,3,3,3-pentadeuteriopropano |
| Peso molecular (g/mol) | 128.0225 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.0045 g/mol |
| Mostrar más |