Learn More
1-bromopinacolona, TRC
Código de producto. 30343074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343074 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30343074 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68708525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromopinacolone
CAS 5469-26-1
Fórmula molecular C6H11BrO
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-Bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-Bromo-3,3'-dimethyl-2-butanone, 3,3-Dimethyl-2-oxobutyl Bromide, Bromomethyl tert-butyl Ketone, Bromomethyl tert-Butyl Ketone, Bromopinacolone, NSC 25307, Pivaloylmethyl Bromide, tert-Butyl Bromomethyl Ketone, alpha-Bromopinacolone
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11BrO/c1-6(2,3)5(8)4-7/h4H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)C(=O)CBr
Nombre IUPAC 1-bromo-3,3-dimetilbutan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 179.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.9993