Learn More
1-Bromopinacolona, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433404
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433404 250 g 250 g
11413404 10 g 10 g
11423404 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11433404 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10655.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 5469-26-1 | C6H11BrO | 179.057 g/mol
1-Bromopinacolone is used as an iIntermediate for triazole compounds ( a five-membered ring structure compound contains three nitrogens and two carbons in the ring) which have biological activities such as antiviral, antibacterial, antifungal and antituberculous.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-bromopinacolona se utiliza como intermedio para compuestos de triazol (un compuesto de estructura anular de cinco miembros que contiene tres nitrógenos y dos carbonos en el anillo) que tienen actividades biológicas como antivirales, antibacterianas, antifúngicas y antituberculosas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes, bases, calor y luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5469-26-1
Fórmula molecular C6H11BrO
Peso molecular (g/mol) 179.057
Número MDL MFCD00000206
Clave InChI SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromopinacolone, bromopinacolone, 1-bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-bromopinacolin, bromopinacolin, bromomethyl tert-butyl ketone, pivaloylmethyl bromide, tert-butyl bromomethyl ketone, 2-butanone, 1-bromo-3,3-dimethyl, omega-brompinakolin german
PubChem CID 21642
Nombre IUPAC 1-bromo-3,3-dimetilbutan-2-ona
SMILES CC(C)(C)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromopinacolone
Punto de fusión -10°C
Densidad 1.333
Punto de ebullición 189°C to 192°C
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.4655
Cantidad 250 g
Número UN UN2810
Beilstein 506485
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.06
Porcentaje de pureza ≥97%