Learn More
1-Bromopinacolona, 93 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10331094 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10331094 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10267180 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10331094 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 306410250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5469-26-1 | C6H11BrO | 179.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5469-26-1
Fórmula molecular C6H11BrO
Peso molecular (g/mol) 179.06
Número MDL MFCD00000206
Clave InChI SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromopinacolone, bromopinacolone, 1-bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-bromopinacolin, bromopinacolin, bromomethyl tert-butyl ketone, pivaloylmethyl bromide, tert-butyl bromomethyl ketone, 2-butanone, 1-bromo-3,3-dimethyl, omega-brompinakolin german
PubChem CID 21642
Nombre IUPAC 1-bromo-3,3-dimetilbutan-2-ona
SMILES CC(C)(C)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromopinacolone
% mín. CAS 91.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -10°C
Color Marrón-amarillento a amarillo
Densidad 1.3300g/mL
Punto de ebullición 189°C to 192°C
Temperatura de inflamación 75°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 91% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CCOCH2Br
Índice de refracción 1.4656 to 1.4676
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 1.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.06
Porcentaje de pureza 93%
Forma física Líquido