Learn More
1-Bromopinacolona, 93 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10267180 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10267180 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10331094 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10267180 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 306410050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5469-26-1 | C6H11BrO | 179.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5469-26-1
Fórmula molecular C6H11BrO
Peso molecular (g/mol) 179.06
Número MDL MFCD00000206
Clave InChI SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromopinacolone, bromopinacolone, 1-bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-bromopinacolin, bromopinacolin, bromomethyl tert-butyl ketone, pivaloylmethyl bromide, tert-butyl bromomethyl ketone, 2-butanone, 1-bromo-3,3-dimethyl, omega-brompinakolin german
PubChem CID 21642
Nombre IUPAC 1-bromo-3,3-dimetilbutan-2-ona
SMILES CC(C)(C)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromopinacolone
% mín. CAS 91.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -10°C
Color Marrón-amarillento a amarillo
Densidad 1.3300g/mL
Punto de ebullición 189°C to 192°C
Temperatura de inflamación 75°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 91% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CCOCH2Br
Índice de refracción 1.4656 to 1.4676
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.06
Porcentaje de pureza 93%
Forma física Líquido