Learn More
1-Bromoperfluorooctano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430647 25 g 25 g
11410647 1 g 1 g
11420647 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22470.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 423-55-2 | C8BrF17 | 498.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromoperfluorooctano o 1-bromoheptadecafluorooctano (bromuro de perfluorooctilo) puede utilizarse como agente de contraste en el sistema vascular para la adquisición de imágenes por resonancia magnética de flúor-19 o como portador de oxígeno sintético. Se utiliza como portador de O2 en algunas emulsiones.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, ácidos y metales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 423-55-2
Fórmula molecular C8BrF17
Peso molecular (g/mol) 498.97
Número MDL MFCD00042082
Clave InChI WTWWXOGTJWMJHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo perflubron, 1-bromoperfluorooctane, perfluorooctyl bromide, 1-bromoheptadecafluorooctane, oxygent, perfluoro-n-octyl bromide, imagent gi, perfluorooctylbromide, liquivent, perfluoroctyl bromide
PubChem CID 9873
ChEBI CHEBI:38803
Nombre IUPAC 1-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctano
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromoperfluorooctane
Punto de fusión 6°C
Densidad 1.93
Punto de ebullición 141°C to 143°C
Temperatura de inflamación None
Fórmula lineal CF3(CF2)7Br
Índice de refracción 1.305
Cantidad 25 g
Beilstein 2016022
Índice Merck 14,7156
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 498.98
Porcentaje de pureza ≥98%