Learn More
1-Bromoperfluorohexano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15458999 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15458999 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14125.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromoperfluorohexane
CAS 335-56-8
Densidad 1.88
Punto de ebullición 100°C to 101°C
Temperatura de inflamación None
Fórmula molecular C6BrF13
Fórmula lineal CF3(CF2)5Br
Índice de refracción 1.2995
Número MDL MFCD00042349
Cantidad 5 g
Beilstein 1714896
Sinónimo 1-bromoperfluorohexane, perfluorohexyl bromide, perfluorohexylbromide, tridecafluorohexyl bromide, 1-bromo-tridecafluorohexane, bromoperfluorohexane, acmc-1cmhf, 1-bromotridecafluorohexane, tridecafluoro-1-bromohexane
Clave InChI JTYRBFORUCBNHJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(C(C(F)(F)Br)(F)F)(F)F)(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Nombre IUPAC 1-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexano
Peso molecular (g/mol) 398.949
PubChem CID 92755
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.96
Porcentaje de pureza 98%