Learn More
1-Bromoperfluoroheptano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469432
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469432 25 g 25 g
11449432 1 g 1 g
11459432 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469432 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10156.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 375-88-2 | C7BrF15 | 448.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 375-88-2
Fórmula molecular C7BrF15
Peso molecular (g/mol) 448.96
Número MDL MFCD00013570
Clave InChI VPQQZKWYZYVTMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromoperfluoroheptane, perfluoroheptyl bromide, 1-bromopentadecafluoroheptane, perfluoro-n-heptyl bromide, pentadecafluoroheptyl bromide, heptane, 1-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro, acmc-1ad35, 1-bromopentadecafluoroheptane; perfluoroheptyl bromide, 1-bromanyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecakis fluoranyl heptane
PubChem CID 67819
Nombre IUPAC 1-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoroheptano
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromoperfluoroheptane
Densidad 1.894
Punto de ebullición 117°C to 119°C
Temperatura de inflamación None
Fórmula lineal CF3(CF2)6Br
Índice de refracción 1.303
Cantidad 25 g
Beilstein 1716336
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.96
Porcentaje de pureza 97%