Learn More
1-bromopentano, TRC
Código de producto. 30338087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338087 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30338087 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6862455G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromopentane
CAS 110-53-2
Fórmula molecular C5H11Br
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-Bromopentane, 1-Pentyl Bromide, Amyl Bromide, NSC 7895, Pentyl Bromide, n-Amyl Bromide, n-Pentyl Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11Br/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3
SMILES CCCCCBr
Nombre IUPAC 1-bromopentano
Peso molecular (g/mol) 151.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0044