Learn More
1-Bromopentano-d11, TRC
Código de producto. 30179200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179200 500 mg 500 miligramos
30179427 1 g 1 g
30178946 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30179200 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB686247500MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126840-21-9
Fórmula molecular C5 D11 Br
Peso molecular (g/mol) 162.113
Sinónimo Pentane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-d11, 5-bromo- (9CI, ACI), 5-Bromopentane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-d11 (ACI), 1-Bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecadeuteriopentane, Pentyl-d11 bromide, 1-Bromopentane-d11, 1-Bromopentane-D11, 1-Bromopentane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-d11
Nombre IUPAC 1-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,4,5,5,5-undecadauterino
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromopentane-d11
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11Br/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.073