Learn More
1-bromopentano-d11, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromopentane-d11 |
| CAS | 126840-21-9 |
| Fórmula molecular | C5 D11 Br |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Pentane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-d11, 5-bromo- (9 CI, ACI), 5-Bromopentane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-d11 (ACI), 1-Bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecadeuteriopentane, Pentyl-d11 bromide, 1-Bromopentane-d11, 1-Bromopentane-D11, 1-Bromopentane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-d11 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H11Br/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Br |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecauteriopentano |
| Peso molecular (g/mol) | 162.113 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.073 g/mol |
| Mostrar más |