Learn More
1-Bromopentano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489762
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489762 1000 g 1000 g
11499762 250 g 250 g
11409772 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489762 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10821.0B
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 110-53-2 | C5H11Br | 151.047 g/mol
1-Bromopentane is used in a multitude of organic synthesis. It is used in iron-catalyzed alkylations of aromatic Grignard reagents via cross coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromopentano se utiliza en un diferentes síntesis orgánicas. Se utiliza en las alquilaciones catalizadas con hierro de los reactivos aromáticos de Grignard mediante el acoplamiento cruzado.
Solubilidad
Insoluble en agua y soluble en alcohol. Miscible en éter dietílico.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-53-2
Fórmula molecular C5H11Br
Peso molecular (g/mol) 151.047
Número MDL MFCD00000267
Clave InChI YZWKKMVJZFACSU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-amyl bromide, pentyl bromide, amyl bromide, pentane, 1-bromo, n-pentyl bromide, 1-pentyl bromide, bromopentane, 1-bromo-pentane, 1-pentylbromide, unii-z2s4r599p0
PubChem CID 8057
Nombre IUPAC 1-bromopentano
SMILES CCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromopentane
Punto de fusión -95°C
Densidad 1.215
Punto de ebullición 127°C to 129°C
Temperatura de inflamación 31°C (87°F)
Olor Ether-like
Índice de refracción 1.4436
Cantidad 1000 g
Número UN UN1993
Beilstein 1730981
Índice Merck 14,602
Información de solubilidad Insoluble in water and soluble in alcohol. Miscible in diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.05
Porcentaje de pureza 99%