Learn More
1-bromopentano-5,5,5-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromopentane-5,5,5-D3 |
| CAS | 75736-50-4 |
| Fórmula molecular | C5 D3 H8 Br |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Pentane-1,1,1-d3, 5-bromo- (9 CI), 1-Bromopentane-5,5,5-d3, 5-Bromopentane-1,1,1-d3, 1-Bromo-5,5,5-trideuteriopentane, 1-Bromopentane-d3, 1-Bromopentane-5,5,5-D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H11Br/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCBr |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-1,1,1-trideuteriopentano |
| Peso molecular (g/mol) | 154.0633 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.0232 g/mol |
| Mostrar más |