Learn More
1-bromopentano-4,4,5,5,5-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromopentane-4,4,5,5,5-D5 |
| CAS | 83418-34-2 |
| Fórmula molecular | C5 D5 H6 Br |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Pentane-1,1,1,2,2-d5, 5-bromo- (9 CI), 1-Bromopentane-4,4,5,5,5-d5, 5-Bromopentane-1,1,1,2,2-d5, 1-Bromo-4,4,5,5,5-pentadeuteriopentane, 1-Bromopentane-d5, 1-Bromopentane-4,4,5,5,5-D5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H11Br/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCBr |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-1,1,1,2,2-pentadeuteriopentano |
| Peso molecular (g/mol) | 156.0757 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.0358 g/mol |
| Mostrar más |