Learn More
1-bromopentano-1,1-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromopentane-1,1-D2 |
| CAS | 77734-75-9 |
| Fórmula molecular | C5 D2 H9 Br |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Pentane-1,1-d2, 1-bromo- (9 CI, ACI), 1-Bromopentane-1,1-d2 (ACI), 1-Bromo-1,1-dideuteriopentane, 1-Bromopentane-d2, 1-Bromopentane-1,1-D2 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H11Br/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3/i5D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(Br)CCCC |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-1,1-dideuteriopentano |
| Peso molecular (g/mol) | 153.0572 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.017 g/mol |
| Mostrar más |