Learn More
1-bromopentadecano, TRC
Código de producto. 30330262
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30330262 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30330262 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68615510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 1-Bromopentadecane
CAS 629-72-1
Fórmula molecular C15H31Br
Cantidad 10 g
Sinónimo NSC 133440, Pentadecyl Bromide, n-Pentadecyl Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C15H31Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h2-15H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCBr
Nombre IUPAC 1-bromopentadecano
Peso molecular (g/mol) 291.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.1609
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.