Learn More
1-bromopentadecano-d31, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromopentadecane-D31 |
| CAS | 349553-93-1 |
| Fórmula molecular | C15 D31 Br |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Pentadecane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15-d31, 15-bromo- (9 CI), 15-Bromopentadecane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15-d31, 15-Bromopentadecane-d31, 1-Bromopentadecane-d31, 1-Bromopentadecane-D31 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C15H31Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h2-15H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Br |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,15-hentriacontadeuteriopentadecano |
| Peso molecular (g/mol) | 322.5017 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 321.3555 g/mol |
| Mostrar más |