Learn More
1-Bromopentadecano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11351987 10 g 10 g
11361987 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11351987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07618.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 629-72-1 | C15H31Br | 291.32 g/mol
1-Bromopentadecane has been used as regent in the synthesis of (S)-eicos-(4E)-en-1-yn-3-ol, a bioactive component of the marine sponge Cribrochalina vasculum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromopentadecano se ha utilizado como regente en la síntesis de (S)-eicos-(4E)-en-1-in-3-ol, un componente bioactivo de la esponja marina Cribrocalina vasculum.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-72-1
Fórmula molecular C15H31Br
Peso molecular (g/mol) 291.32
Número MDL MFCD00000229
Clave InChI JKOTZBXSNOGCIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentadecyl bromide, pentadecane, 1-bromo, 1-bromo pentadecane, n-pentadecyl bromide, pentadecane,1-bromo, 1-bromopentadecane, acmc-209nb8, dsstox_cid_29296, dsstox_rid_83414, dsstox_gsid_49339
PubChem CID 12394
Nombre IUPAC 1-bromopentadecano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromopentadecane
Punto de fusión 18°C to 19°C
Densidad 1.005
Punto de ebullición 159°C to 160°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4608
Cantidad 10 g
Beilstein 1744553
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.32
Porcentaje de pureza 97%