Learn More
1-Bromopentadecano-1-13C, CDN
Código de producto. 30315834
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
30315834 0.5 g 0.50 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30315834 Proveedor CDN N.º de proveedor CDNC51300.5G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromopentadecane-1-13 C
CAS 2708283-81-0
Fórmula molecular 13 C C14 H31 Br
Cantidad 0.5 g
Sinónimo 1-Bromopentadecane-1-13 C
Fórmula InChI InChI=1 S/C15H31Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h2-15H2,1H3/i15+1
SMILES CCCCCCCCCCCCCC[13 CH2]Br
Nombre IUPAC 1-bromo(113 C)pentadecano
Peso molecular (g/mol) 292.3033
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.1643 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % 13 C, min 95% Chemical Purity